missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beskrivning
The MINPP1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
| Linea cellulare | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC27581 and based on accession number NM_4897. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Quantità | 0.1 mg |
| Tampone di conservazione | RIPA buffer |
| Purezza | Protein |
| Test di specificità | Homo sapiens multiple inositol polyphosphate histidine phosphatase, 1 (MINPP1), mRNA. |
| Content And Storage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Protein State | Native |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?