Learn More
MiPLA, TRC
Codice prodotto. 30468110
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30468110 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30468110 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM55221025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methylisopropyllysergamide
CAS 100768-08-9
Formula molecolare C20 H25 N3 O
Quantità 25 mg
Sinonimo (8β)-9,10-didehydro-N,6-dimethyl-N-(1-methylethyl)-ergoline-8-carboxamide, MiPLA (solution)
InChI Formula InChI=1S/C20H25N3O/c1-12(2)23(4)20(24)14-8-16-15-6-5-7-17-19(15)13(10-21-17)9-18(16)22(3)11-14/h5-8,10,12,14,18,21H,9,11H2,1-4H3/t14-,18-/m1/s1
SMILES CC(C)N(C)C(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2Cc3c[nH]c4cccc(C2=C1)c34
IUPAC Name (6aR,9R)-N-isopropyl-N,7-dimethyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 323.43
Peso formulazione 323.1998