Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mirin, 95%
Codice prodotto. 15498739
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15498739 50 mg 50mg
15478739 5 mg 5mg
15488739 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15498739 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J67462.MF
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 299953-00-7 | C10H8N2O2S, C10H8N2O2S | 220.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 299953-00-7
Formula molecolare C10H8N2O2S
Sinonimo cis-5-(4-Hydroxybenzylidene)-2-imino-4-thiazolidinone;
Specifica
Quantità 50 mg
Descrizione Orange
Content And Storage -30°C to -10°C
Saggio 95%
Peso formulazione 220.25g/mol
Sensibilità Moisture Sensitive
Forma Solid