Learn More
Mirk-IN-1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16465388
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16465388 10 mg 10mg
16451577 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16465388 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12838
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Mirk-IN-1 is a potent inhibitor of Dyrk1B(Mirk kianse) and Dyrk1A with IC50 of 68±48 nM and 22±8 nM respectively.
Mirk-IN-1 is a potent inhibitor of Dyrk1B(Mirk kianse) and Dyrk1A with IC50 of 68±48 nM and 22±8 nM respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Mirk-IN-1
CAS 1386979-55-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H17Cl2N5O4
Quantità 10 mg
Sinonimo Dyrk1B/A-IN-1
Informazioni di solubilità DMSO : 5 mg/mL (10.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES ClC1=CC=C(C(NCC2=CC(Cl)=CC=C2)=O)C=C1NC(C3=CC4=CN=C(OC)N=C4N=C3O)=O
Molecular Weight (g/mol) 498.32
Peso formulazione 498.32
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only