Learn More
Mirodenafil dihydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488847
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488847 5 mg 5mg
16486258 10 mg 10mg
16442387 50 mg 50mg
16406606 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16488847 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14930A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
MedChemExpress Mirodenafil dihydrochloride (SK3530 dihydrochloride) is a phosphodiesterase type 5 (PDE-5) inhibitor developed for the treatment of erectile dysfunction.
Mirodenafil dihydrochloride (SK3530 dihydrochloride) is a phosphodiesterase type 5 (PDE-5) inhibitor developed for the treatment of erectile dysfunction.
Specifica
Materiale o nome chimico Mirodenafil dihydrochloride
CAS 862189-96-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H39Cl2N5O5S
Quantità 5 mg
Sinonimo SK-3530 dihydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (165.40 mM)
SMILES [H]Cl.[H]Cl.O=C1C(N(CC)C=C2CCC)=C2N=C(C3=CC(S(=O)(N4CCN(CCO)CC4)=O)=CC=C3OCCC)N1
Molecular Weight (g/mol) 604.59
Peso formulazione 604.59
Percent Purity 99.79%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only