Learn More
Edulab Specchio convesso diametro 50 mm lunghezza focale 150 mm (confezione da 10)
Codice prodotto. 30280303
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Convex Mirror
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
30280303 Convex Mirror pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30280303 Fornitore Edulab N. del fornitore PH0526D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.80€
    17.26€ / pezzi 10
    Risparmia 0.54€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 26-11-2026
Specchio convesso da 50 mm di diametro con lunghezza focale di 150 mm.
  • Diametro 50 mm
  • Specchio convesso
  • Lunghezza focale 150 mm
  • Finitura ottica
  • Base argentata con rivestimento protettivo
Specifica
Product Type Convex Mirror