Learn More
Mirtazapine, 98%
Codice prodotto. 15355058 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15355058 5 g 5g
15345058 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15355058 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 456170050
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 85650-52-8 | C17H19N3 | 265.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85650-52-8
Formula molecolare C17H19N3
Molecular Weight (g/mol) 265.35
InChI Key RONZAEMNMFQXRA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mirtazapine, remeron, mepirzepine, remergil, zispin, remergon, rexer, 6-azamianserin, remeron soltab, mepirzapin
PubChem CID 4205
ChEBI CHEBI:6950
SMILES CN1CCN2C(C1)C3=CC=CC=C3CC4=C2N=CC=C4
Specifica
Materiale o nome chimico Mirtazapine
Punto di fusione 121.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 265.35
Percent Purity 98%