Learn More
Mirtazapine-d3, TRC
Codice prodotto. 30478335
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30478335 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30478335 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3650021MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Mirtazapine-d3
CAS 1216678-68-0
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C17 2H3 H16 N3
Quantità 1 mg
Sinonimo Mirtazapine-D3
InChI Formula InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
Molecular Weight (g/mol) 268.37
Peso formulazione 268.1767
Percent Purity >95