Learn More
Mirtazapine, Lipomed
Codice prodotto. 30460699
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30460699 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30460699 Fornitore Lipomed N. del fornitore LPMMRT1166FB10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Mirtazapine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Mirtazapine
CAS 85650-52-8
Nomi componenti o analita Mirtazapine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H19 N3
Sinonimo 1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzazepine, (+/-)-1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzazepine, 6-Azamianserin, Mepirzapin, Mepirzepine, Mirtazapine, Mirtazepine, Mirtazipine, Org 3770, Promyrtil, Remergil, Remergon, Remeron, Rexer, Zispin
InChI Formula InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
IUPAC Name 1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzazepine
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 265.35
Quantità 10 mg
Peso formulazione 265.1579 g/mol