Learn More
Mirtazapine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16428256
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
200mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16428256 100 mg -
16402116 500 mg 500mg
16401416 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16428256 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0352
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Mirtazapine (Org3770) is a potent and orally active noradrenergic and specific serotonergic antidepressant (NaSSA) agent. Mirtazapine is also a 5-HT2, 5-HT3, histamine H1 receptor and α2-adrenoceptor antagonist with pKi values of 8.05, 8.1, 9.3 and 6.95, respectively.
Mirtazapine (Org3770) is a potent and orally active noradrenergic and specific serotonergic antidepressant (NaSSA) agent. Mirtazapine is also a 5-HT2, 5-HT3, histamine H1 receptor and α2-adrenoceptor antagonist with pKi values of 8.05, 8.1, 9.3 and 6.95, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Mirtazapine
CAS 85650-52-8
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H19N3
Quantità 100 mg
Sinonimo Org3770 6-Azamianserin
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (188.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CC2C3=CC=CC=C3CC4=CC=CN=C4N2CC1
Molecular Weight (g/mol) 265.35
Peso formulazione 265.35
Percent Purity 99.97%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only