Learn More
Mirtazapine, Mikromol™
Codice prodotto. 17990736
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17990736 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17990736 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1005.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Mirtazapine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Mirtazapine
CAS 85650-52-8
Nomi componenti o analita Mirtazapine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H19 N3
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, (+/-)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 6-Azamianserin, Mepirzapin, Mepirzepine, Mirtazapine, Mirtazepine, Mirtazipine, Org 3770, Promyrtil, Remergil, Remergon, Remeron, Rexer, Zispin
InChI Formula InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
SMILES CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
IUPAC Name 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine
Molecular Weight (g/mol) 265.35
Quantità 250 mg
Peso formulazione 265.1579 g/mol