Learn More
Mirtazapine N-Oxide, LoGiCal
Codice prodotto. 30460919
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30460919 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30460919 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR1005.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Mirtazapine N-Oxide
CAS 155172-12-6
Nomi componenti o analita Mirtazapine N-Oxide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H19 N3 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Mirtazapine Imp. A (EP), Mirtazapine USP Related Compound B, Mirtazapine USP RC B, (14bRS)-2-Methyl-1,2,3,4,10-14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-Oxide, Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, 2-oxide, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-oxide, Mirtazapine Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C17H19N3O/c1-20(21)10-9-19-16(12-20)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)19/h2-8,16H,9-12H2,1H3
Tipo di soluzione Neat
SMILES C[N+]1([O-])CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
IUPAC Name (14bRS)-2-Methyl-1,2,3,4,10-14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-oxide
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 281.35
Quantità 10 mg
Peso formulazione 281.1528 g/mol