Learn More
Mirtazapine N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30135978
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135978 2.5 mg 2.50mg
17903085 10 mg 10mg
17932355 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135978 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3650102.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 155172-12-6
Formula molecolare C17 H19 N3 O
Molecular Weight (g/mol) 281.35
Sinonimo (14bRS)-2-Methyl-1,2,3,4,10-14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-Oxide, Mirtazapine Imp. A (EP), Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, 2-oxide, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-oxide
IUPAC Name (14bRS)-2-Methyl-1,2,3,4,10-14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-oxide
SMILES C[N+]1([O-])CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
Specifica
Materiale o nome chimico Mirtazapine N-Oxide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H19N3O/c1-20(21)10-9-19-16(12-20)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)19/h2-8,16H,9-12H2,1H3
Peso formulazione 281.1528
Percent Purity >95%