Learn More
Tocris Bioscience™ Mirtazapine
Codice prodotto. 30001439
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001439 10 mg 10mg
18035572 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001439 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 2018/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    197.40€ / 10mg
    Risparmia 11.60€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-10-2026
Potent 5-HT2 antagonist; also 5-HT3, H1 and α2 antagonist; antidepressant
Mirtazapine is an antidepressant agent; potent 5-HT2, 5-HT3 and histamine H1 receptor antagonist and moderately potent α2-adrenoceptor antagonist (pKi values are 8.05, ∼ 8.1, 9.3 and 6.95 respectively). Enhances noradrenaline (NA) release in rat brain via inhibition of α2-adrenergic autoreceptors and displays only weak affinity for monoamine transporters (pKi values are 5.6, < 5 and < 5.1 for inhibition of NA, dopamine and 5-HT uptake respectively). Increases hippocampal NA and 5-HT levels in rats following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85650-52-8
Formula molecolare C17H19N3
Specifica
Materiale o nome chimico Mirtazapine
Quantità 10 mg
Peso formulazione 265.36
Purezza >99%
Peso molecolare 265.36