Learn More
Mirtazapine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Mirtazapine |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3 |
| Peso formulazione | 265.1579 |
| Percent Purity | >95% |