Learn More
Misch Metal, 99.0% min. rare earth content
Codice prodotto. 15452387
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Codice prodotto. 15452387
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045589.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 62379-61-7
Misch Metal is used as dope for non-ferrous metal, such as aluminum (Al), iron-chrome-aluminum (Fe-Cr-Al), et al. This is to increase the operating life of Fe-Cr-Al heating devices. It is also used to manufacture flints in cigarette lighters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62379-61-7
Numero MDL MFCD00144799
Sinonimo misch metal, ce.la.nd.pr, cerium lanthanum neodymium praseodymium
Specifica
Materiale o nome chimico Misch Metal
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Typically Ce:La 75:25 wt%
Quantità 500 g
Sensibilità Air and moisture sensitive
Forma Pieces
Note percentuale saggio rare earth content
Numero UN UN3178
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Percent Purity ≥99.0%