Learn More
Misonidazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Misonidazole |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H11N3O4/c1-14-5-6(11)4-9-3-2-8-7(9)10(12)13/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3 |
| Peso formulazione | 201.075 |