Learn More
Misonidazole, TRC
Codice prodotto. 18073210
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18073210 100 mg 100mg
18040520 1 g 1g
17909949 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18073210 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM368700100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13551-87-6
Formula molecolare C7 H11 N3 O4
Molecular Weight (g/mol) 201.18
Sinonimo α-(Methoxymethyl)-2-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, α-(Methoxymethyl)-2-nitroimidazole-1-ethanol, 1-(2-Hydroxy-3-methoxypropyl)-2-nitroimidazole, 1-(2-Nitro-1-imidazolyl)-3-methoxy-2-propanol, 2-Nitro-1H-imidazole-1-(3-methoxy-2-propanol), NSC 261037, Racemic Misonidazole, Ro 7-0582, SR 1354, SRI 1354
IUPAC Name 1-methoxy-3-(2-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol
SMILES COCC(O)Cn1ccnc1[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Misonidazole
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H11N3O4/c1-14-5-6(11)4-9-3-2-8-7(9)10(12)13/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
Peso formulazione 201.075