Learn More
Misoprostol, 1% in cellulose, TRC
Codice prodotto. 30179462
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179462 1 mg 1mg
30179186 10 mg 10mg
30179124 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179462 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3687501MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59122-46-2
Formula molecolare C22 H38 O5
Molecular Weight (g/mol) 382.53
Sinonimo Misoprostol, Mixture of methyl 7-[(1RS,2RS,3RS)-3-hydroxy-2-[(1E,4RS)-4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]heptanoate and methyl 7-[(1RS,2RS,3RS)-3-hydroxy-2-[(1E,4SR)-4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]heptanoate, (11α,13E)-(+/-)-11,16-Dihydroxy-16-methyl-9-oxoprost-13-en-1-oic Acid Methyl Ester, Cytotec, Misogon, Misoprostil, SC 29333;
IUPAC Name methyl 7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(E)-4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]heptanoate
SMILES CCCCC(C)(CC=CC1C(CC(=O)C1CCCCCCC(=O)OC)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Misoprostol
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H38O5/c1-4-5-14-22(2,26)15-10-12-18-17(19(23)16-20(18)24)11-8-6-7-9-13-21(25)27-3/h10,12,17-18,20,24,26H,4-9,11,13-16H2,1-3H3/b12-10+/t17-,18-,20-,22?/m1/s1
Peso formulazione 382.2719
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Misoprostol 1%