Learn More
Misoprostol Acid (10 mg in 1 mL Methyl Acetate), TRC
Codice prodotto. 30009807
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
0.25 mL
1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
0.25mL
1mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009807 0.1 mL 0.10mL
30004065 0.25 mL 0.25mL
30004788 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30009807 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3687600.1ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112137-89-0
Formula molecolare C21 H36 O5
Molecular Weight (g/mol) 368.51
Sinonimo Misoprostol Acid
IUPAC Name 7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(E)-4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]heptanoic acid
SMILES CCCCC(C)(O)C\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Misoprostol Acid (10 mg in 1 mL Methyl Acetate)
Quantità 0.1 mL
InChI Formula InChI=1S/C21H36O5/c1-3-4-13-21(2,26)14-9-11-17-16(18(22)15-19(17)23)10-7-5-6-8-12-20(24)25/h9,11,16-17,19,23,26H,3-8,10,12-15H2,1-2H3,(H,24,25)/b11-9+/t16-,17-,19-,21?/m1/s1
Peso formulazione 368.2563
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Misoprostol Acid 10mg/mL