Learn More
Merck Mitex™ Membrane Filters, 5 μm
Unlaminated for extreme chemical or temperature conditions
379.00€ - 1425.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Punto di bolla | 0.9 psi |
Colore | White |
Materiale | PTFE |
Dimensione del poro | 5 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10579022
|
Merck
LSWP01300 |
13 mm |
379.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10470221
|
Merck
LSWP02500 |
25 mm |
426.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10676551
|
Merck
LSWP03700 |
37 mm |
660.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10676741
|
Merck
LSWP04700 |
47 mm |
700.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10005291
|
Merck
LSWP09025 |
90 mm |
550.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11556415
|
Merck
LSWP14250 |
142 mm |
1425.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Unlaminated for extreme chemical or temperature conditions
Mitex™ PTFE Membrane is unaffected by almost all liquids, including organic solvents, concentrated acids and bases, propellants, and cryogenic fluids. Mitex™ membrane is unbacked, yet is easy to handle, combining the convenience of a backed membrane with the versatility of a pure PTFE membrane. Mitex™ membrane is hydrophobic.Features & Benefits:
- Broad chemical compatibility
- Biologically and chemically inert
- Stable at temperatures in excess of 260 °C (500 °F) and below -100 °C (-148 °F)*
Applications: Clarifying Acids, Bases, and Cryogenic Fluids; Clarifying Propellants; Analyzing Hydraulic Fluids; Isolating RNA
Specifica
Not Autoclavable | |
White | |
5 μm | |
70 mL/min x cm2 | |
Plain | |
Filter Membranes |
0.9 psi | |
PTFE | |
Non-sterile | |
Clarification of acids, bases, and cryogenic fluids; clarification of propellants; analysis of hydraulic fluids; RNA isolation. | |
125 μm | |
Hydrophobic |