Learn More
R&D Systems™ Mithramycin A
Codice prodotto. 18792504
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18792504 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 18792504 Supplier R&D Systems™ Supplier No. 1489/1
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of DNA and RNA polymerase
Mithramycin A is an anticancer antibiotic that selectively binds to G-C-rich DNA in the presence of Mg2+ or Zn2+, inhibiting RNA and DNA polymerase action. Inhibits c-myc expression and induces myeloid differentiation of HL-60 promyelocytic leukemia cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Mithramycin A
CAS 18378-89-7
Quantità 1 mg
Solubilità Soluble to 50mM in DMSO
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C52H76O24
Peso formulazione 1085.16
Product Type Mithramycin A
Purezza >95%
Peso molecolare 1085.156