Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mithramycin A, 90%, from Streptomyces argillaceus
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Mithramycin A |
| Tipo | Mithramycin A |
| Nota nome | 90% |
| Forma fisica | Powder |
| CAS min. % | 88.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 180.0°C to 183.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Colore | Brown to Red |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Mithramycin A
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.