Learn More
Abcam Mitochondrial Hydroxyl Radical Detection Assay Kit, Fluorescent, 200 Test
Sfoglia Tutto Abcam ProdottiDescrizione
- Detection method: Fluorescent
- Sample types: Suspension cells, Adherent cells
- Compatible instruments: Microplate reader, Fluorescence microscope
- Cited in: > 5 publications (7 total)
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Detection Location | In-Cell Detection |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microplate Reader, Fluorescence Microscope |
| Formato | Kit |
| N. di reazioni | 200 Tests |
| Target Molecule | Hydroxyl Radical |
| Metodo di rilevamento | Fluorescence |
| Tipo di campione | Suspension cells, Adherent cells |
| Quantità | 200 Tests |
| Da utilizzare con (applicazione) | Hydroxyl radical detection |