Learn More
R&D Systems™ Mitomycin C
Codice prodotto. 30000846
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30000846 2 mg 2mg
18792554 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30000846 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3258/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.94€
    143.85€ / 2mg
    Risparmia 22.09€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
A Tocris product, part of R&D Systems. DNA cross-linking antitumor agent
Mitomycin C is an antibiotic and antitumor agent. Covalently binds DNA forming intra- and interstrand crosslinks. Inhibits DNA synthesis. Also used for MEF/STO feeder layer preparation in stem cell culture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-07-7
Formula molecolare C15H18N4O5
Specifica
Materiale o nome chimico Mitomycin C
Quantità 2 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 334.33
Product Type Mitomycin C
Purezza >98%
Peso molecolare 334.332