Learn More
Mitomycin C, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10022604
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
10 mg
20 mg
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
10mg
20mg
2mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10022604 10 mg Amber Glass 10mg
10182953 2 mg Amber Glass 2mg
10115004 20 mg Amber Glass 20mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10022604 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP253110
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Mitomycin C
Inhibitor of DNA synthesis, nuclear division, and cancer cells. Antibacterial spectrum: Gram positive, gram negative, acid-fast bacilli.
Recommended Storage: 4°C. Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Keep refrigerated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-07-7
Formula molecolare C15H18N4O5
Molecular Weight (g/mol) 334.332
InChI Key NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Sinonimo mitomycin c, mitomycin, ametycine, mutamycin, ametycin, mitocin-c, mitomycinum, mytomycin, mytozytrex, mitomycin-c
PubChem CID 5746
ChEBI CHEBI:27504
SMILES CC1=C(C(=O)C2=C(C1=O)N3CC4C(C3(C2COC(=O)N)OC)N4)N
Specifica
Materiale o nome chimico Mitomycin C
Punto di fusione 360°C
Colore Blue
Intervallo percentuale saggio ≥98.0 %
Imballaggio Amber Glass
Quantità 10 mg
Indice di Merck 15, 6300
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 334.3
Percent Purity 99.0% min. (RP CH3CN:H20 0 to 100%), 98.0% min. (RP MEOH:H20 90:10)
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mitomycin C
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico