Learn More
Mitomycin C, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 17690867 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
10 mg
20 mg
Dimensione della confezione:
10mg
20mg
2mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17690867 20 mg 20mg
17670867 2 mg 2mg
17680867 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17690867 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210049820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.00€
    809.55€ / 20mg
    Risparmia 40.45€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
The most widely used Mitomycin antibiotic. Mitomycin C, MP Biomedicals is the least toxic of the mitomycin antibiotics, with the most potent antitumor activity. It is an inhibitor of DNA synthesis, nuclear division, and cancer cells.
  • Antibacterial to gram positive, gram negative and acid-fast bacilli
  • Decomposes DNA in cancer cells by forming a complex with DNA
  • Inhibits division of cancer cells by interfering with the biosynthesis of DNA
Identificatori chimici
CAS 50-07-7
Formula molecolare C15H18N4O5
Molecular Weight (g/mol) 334.332
InChI Key NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Sinonimo Ametycin, 7-Amino-9-a-methoxymitosane, Mit-C, Mitocin-C, Mitomycinum, Mutamycin, Azirizino[2', 3': 3,4] pyrrolo [1,2-a] indole 4,7-dione-6-amino-1,1a, 2, 8, 8a, 8b-hexahydro- 8- (hydroxymethyl) 8a-methoxy-5-methyl carbamate
PubChem CID 5746
ChEBI CHEBI:27504
SMILES CC1=C(C(=O)C2=C(C1=O)N3CC4C(C3(C2COC(=O)N)OC)N4)N
Specifica
Tipo Mitomycin C
Forma fisica Crystalline Powder
pH 6 to 9 (Stability)
Coefficiente di estinzione EmM(367 nm) = 21.84 (water); EmM(357 nm) = 22.78 (methanol); E1% (216 nm) = 742 (methanol); E1% (360 nm) = 742 (methanol); E1% (560 nm) = 0.06 (methanol) (Lit.)
Potency 850μg/mg minimum
Colore Blue
Quantità 20 mg
Informazioni di solubilità Soluble in dilute aqueous acids or dilute aqueous bases.
Peso formulazione 334.33
Grado Antibiotic
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mitomycin C, Antibiotic Class
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Mitomycin