Learn More
Mitomycin C, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Mitomycin |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 334.1277 |
| Percent Purity | >95% |