Learn More
Mitomycin, Mikromol™
Descrizione
Mitomycin
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Mitomycin |
| CAS | 50-07-7 |
| Nomi componenti o analita | Mitomycin |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C15 H18 N4 O5 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Mitomycin, [(1aS,8S,8aR,8bS)-6-Amino-8a-methoxy-5-methyl-4,7-dioxo-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-octahydroazirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indol-8-yl]methyl carbamate, Mitomycin C |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@]12[C@H]3N[C@H]3CN1C4=C([C@H]2COC(=O)N)C(=O)C(=C(C)C4=O)N |
| IUPAC Name | [(1aS,8S,8aR,8bS)-6-Amino-8a-methoxy-5-methyl-4,7-dioxo-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-octahydroazirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indol-8-yl]methyl carbamate |
| Vedi altri risultati |