Learn More
SP Genevac™ miVac™ 1 L Replacement Condenser Jar
Codice prodotto. 31723008
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Borosilicate Glass
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
31723008 Borosilicate Glass Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31723008 Fornitore SP Genevac™ N. del fornitore 100347906
Spedizione stimata: 22-12-2026
Replacement 1 Litre condenser jar for the EZ2.
  • Replacement Seal
  • 1 Litre Capacity
  • Compatible with miVac2
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Tipo Condenser