Learn More
SP Genevac™ miVac™ DNA and Duo Rotor for Tubes
Codice prodotto. 31723003
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
34 x 100 mm Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
31723003 34 x 100 mm Tubes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31723003 Fornitore SP Genevac™ N. del fornitore DRC34100008
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Solid Aluminum rotor can hold up to 8 tubes.
  • Manufactured from solid aluminum
  • Fits tubes 34 mm Dia. x 100 mm Length
  • Can hold up to 8 tubes
Specifica
Tipo Rotor
Capacità 34 x 100 mm Tubes