Learn More
SP Genevac™ miVac™ Quattro Rotor
Codice prodotto. 11544624
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
1.5 or 2.0 mL tubes
12 x 32 mm Glass Vials (200)
13 mm Tubes (100)
17 or 19 mm Tubes (70)
20 mL Tubes (42)
23 x 60 mm Tubes (70)
25 mm Tubes (32)
25 x 100 mm Tubes (38)
35 mm Tubes (32)
44 mm (14)
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
11544624 20 mL Tubes (42) Pezzo
17821508 13 mm Tubes (100) -
31723015 25 mm Tubes (32) Pezzo
31723018 1.5 or 2.0 mL tubes Pezzo
31723020 25 x 100 mm Tubes (38) Pezzo
31723024 23 x 60 mm Tubes (70) Pezzo
31723014 17 or 19 mm Tubes (70) Pezzo
31723027 44 mm (14) Pezzo
31723022 35 mm Tubes (32) Pezzo
31723009 12 x 32 mm Glass Vials (200) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11544624 Fornitore SP Genevac™ N. del fornitore QRC28V60042
Spedizione stimata: 23-12-2026
Designed for efficient processing of tubes.
  • Manufactured from solid aluminum
Specifica
Tipo Rotor
Capacità 20 mL Tubes (42)
Lunghezza (sistema metrico) 60 mm
Diametro (sistema metrico) 28 mm