Learn More
Heidolph™ Mix 'n' Heat Ultimate
Codice prodotto. 17894437 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Dimensione della confezione
17894437 EU Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17894437 Fornitore Heidolph™ N. del fornitore 5064110000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1725.00€
    1480.63€ / pezzi 1
    Risparmia 244.37€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Mix 'n' Heat Ultimate offers precision and networking opportunities when heating or stirring.
  • L’agitatore magnetico Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate apre la strada ai metodi di lavoro lungimiranti: Dotato di numerose interfacce, soddisfa ogni esigenza di digitalizzazione e networking. Le interfacce RS 232 e USB B permettono un comando attraverso il nostro soluzione Hei-PROCESS. Con l’interfaccia LAN, potete direttamente integrare il dispositivo in una rete, mentre l’interfaccia USB A montata sul fronte permette la registrazione dati attraverso una chiavetta USB. Utilizzate l’interfaccia USB C e combinate l’agitatore magnetico con la piattaforma elevatrice da laboratorio Heidolph per poter lavorare ancore più agevole e sicuro.
  • Per regolare la temperature, potete selezionare tra tre modi di riscaldamento: FAST per il riscaldamento particolarmente rapido così come PRECISE e PRECISE+ per il controllo particolarmente preciso della vostra temperatura impostata senza sbalzi - così, i campioni sensibili sono protetti in maniera ottimale. A tal fine, il dispositivo è compatibile con il sensore di temperatura Pt1000 così come con il doppio sensore Pt1000 che permette la misura simultanea nel vostro campione e nel liquido del bagno termostatico. La possibilità di programmare rampe e di creare profili vi da il pieno controllo e aumenta la precisione e la riproducibilità dei vostri esperimenti.
  • La velocità d’agitazione può essere impostata a tre livelli (prestazione alla partenza). Inoltre, potete impostare la direzione di rotazione della barra di agitazione e beneficiare di una rilevazione di interruzione automatica. È così che il vostro campione è miscelato in maniera ottimale, anche se ci sono delle irregolarità durante l’agitazione.
  • Questo agitatore magnetico è dotato di tutti i principali requisiti di sicurezza. L’ampia distanza di sicurezza tra la piastra di riscaldamento e gli elementi di controllo, così come l’indicatore ottico del calore residuo a temperature > 50 °C, proteggono dalle ustioni.
  • La piastra superiore brevettata Kera-Disk™, in alluminio anodizzato, è resistente agli agenti chimici e ai graffi, e possiede un diametro di 145 mm. Grazie alle sue dimensioni particolari, la piastra è adatta all’impiego con diversi accessori e campioni occupando al contempo poco spazio. Il materiale utilizzato permette inoltre tempi di riscaldamento rapidissimi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale piastra superiore alluminio
Tensione 230 V
Size 145 mm dia.
Temperatura (sistema metrico) 20°C to 350°C
Tipo Magnetic Stirring Hotplate
Forma Round
Tipo di spina EU
N. di posizioni Multiple
Stirring Range 100 to 1400 rpm
Warranty 10 Years
Dimensioni (L x P x A) 299 x 168 x 106 mm
Certificazione/Conformità None
Display TFT
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.