Learn More
Advantec Mfs™ Filtri a membrana in esteri misti di cellulosa
Descrizione
- High recovery rates and superior flow rates.
Specifica
Specifica
| Colore | Bianco |
| Materiale | Esteri misti di cellulosa |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Sterilità | Sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per analisi microbiologica |
| N. per confezione | Confezione da 100 |
| Tipo di superficie | Gridded |
| Tipo | Filtro a membrana |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.9 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 47 mm |