Learn More
Advantec Mfs™ Filtri a membrana in esteri misti di cellulosa
MCE membranes are popular for many applications in the microbiological examination of water, wastewater, pharmaceuticals, food and beverages, and air monitoring. They offer high recovery rates and superior flow rates.
215.18€ - 460.00€
Specifica
Colore White
Materiale MCE
Materiale (membrana) MCE
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo di filtro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di filtro Prezzo Quantità e disponibilità  
11774789
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Advantec Mfs™
A020H047A
A griglia
215.18€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11734789
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Advantec Mfs™
A020G047A
Plain
460.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • High recovery rates and superior flow rates.
Specifica
Specifica
White
MCE
Sterile
100 Pk.
1.9 in.
MCE
0.2 μm
For microbiological analysis
Membrane Filter
47 mm