Learn More
Fisherbrand™ Mixed Celluloses Esters Membranes Non-sterile Filter
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiSpecifica
Specifica
| Punto di bolla | 0.77bar |
| Colore | White |
| Tipo di filtro | Microfilter |
| Materiale | MCE |
| Dimensione del poro | 1.2 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Portata | 270mL/min./cm2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Microdialysis of DNA and Proteins, clarification of aqueous solutions during microbiological analysis, identification of Nucleic Acids |
| Portata del gas | 20L/min. |
| Idrofobicità | Hydrophilic |
| Vedi altri risultati |