Learn More
Fisherbrand™ Mixed Celluloses Esters Membranes Non-sterile Filter
Codice prodotto. 16437040 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
0.65 μm
0.8 μm
1.2 μm
3 μm
5μ m
8 μm
Diametro (sistema metrico):
25 mm
47 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Diametro (sistema metrico) unitSize
16437040 0.2 μm 25 mm pezzi 200
16202772 0.2 μm 47 mm pezzi 200
11715295 0.45 μm 25 mm pezzi 100
11725295 0.45 μm 47 mm pezzi 100
11745295 0.65 μm 47 mm pezzi 100
11775295 1.2 μm 25 mm pezzi 100
11765295 0.8 μm 47 mm pezzi 100
11785295 1.2 μm 47 mm pezzi 100
11795295 3 μm 25 mm pezzi 100
11705305 3 μm 47 mm pezzi 100
11725305 5μ m 47 mm pezzi 100
11735305 8 μm 25 mm pezzi 100
11745305 8 μm 47 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 16437040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.50€
    80.30€ / pezzi 200
    Risparmia 4.20€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Mixed Celluloses Esters Membranes Non-sterile Filters are composed of cellulose acetate and cellulose nitrate.
  • Widely used membranes in analytical and research applications
  • Naturally hydrophilic, biologically inert and offer thermal stability
  • Characterized by smoother and more uniform surface than pure nitrocellulose membrane which facilitates particles detection, and high retention level
Specifica
Punto di bolla 3.62bar
Colore White
Materiale MCE
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Non-sterile
Portata 19mL/min./cm2
Da utilizzare con (applicazione) Microdialysis of DNA and Proteins, clarification of aqueous solutions during microbiological analysis, identification of Nucleic Acids
Portata del gas 2L/min.
Idrofobicità Hydrophilic
Quantità 100 Pack
Tipo Plain Disc
Bagnabilità Yes
Diametro (sistema metrico) 25 mm