Learn More
Fisherbrand™ Mixed Cellulose Ester Membranes Sterile Filter
Fisherbrand™ Mixed Celluloses Esters Membranes Sterile Filters are composed of cellulose acetate and cellulose nitrate.
47.80€ - 83.40€
Specifica
Materiale | MCE |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Microdialysis of DNA and Proteins, clarification of aqueous solutions during microbiological analysis, identification of Nucleic Acids |
Idrofobicità | Hydrophilic |
Quantità | 100 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Colore | Colore della griglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Colore | Colore della griglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11735285
|
Fisherbrand™
|
0.45 μm | White | Black |
79.05€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11745285
|
Fisherbrand™
|
0.45 μm | Black | Off-white |
83.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11765285
|
Fisherbrand™
|
0.2 μm | White | Black |
47.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Widely used membranes in analytical and research applications
- Naturally hydrophilic, biologically inert and offer thermal stability
- Characterized by smoother and more uniform surface than pure nitrocellulose membrane which facilitates particles detection, and high retention level
- Gridded membranes are used in many microbiological techniques include colony counting after incubation
Specifica
MCE | |
Microdialysis of DNA and Proteins, clarification of aqueous solutions during microbiological analysis, identification of Nucleic Acids | |
100 Pack | |
Yes |
Sterile | |
Hydrophilic | |
Gridded Disc | |
47 mm |