Learn More
Cytiva Mixer
Codice prodotto. 15249774 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15249774 1 Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15249774 Fornitore Cytiva N. del fornitore 29023960
Spedizione stimata: 14-12-2026
For use in protein purification applications
The AKTA start mixer is a 0.4mL static mixer used for blending buffers during gradient runs, ensuring reproducibility across protein purification runs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) ÄKTA Start, Blending Buffers During Gradient Runs, Ensuring Reproducibility Across Purification Runs
Quantità 1 Each