Learn More
Interscience BagRack, Storage for bags of 80/100 mL
Codice prodotto. 10683875
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
10683875 Stainless Steel Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10683875 Fornitore Interscience N. del fornitore 221010
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 28-01-2027
BagRack allows the clean and orderly storage of bags during sample preparation.
Stainless steel storage rack for 11 bags of 80/100 mL
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gravimetric dilutors, lab blenders, closing clip, sample bag
Product Type Storage rack for bags
Capacità (sistema metrico) 80 to 100 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.14 pt - 0.18 pt
Descrizione BagRack allows the clean and orderly storage of bags during sample preparation
Materiale Stainless Steel
Sterilità Non-sterile
Colore Gray
Da utilizzare con (applicazione) BagRack is used for microbiological analyses in the food, environmental, pharmaceutical and public research institutes
Quantità For 11 bags 80/100 mL
Dimensioni (L x P x A) 27.6 x 12.9 x 15.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 6.02 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 10.87 in.
Larghezza (sistema imperiale) 5.08 in.
Peso (sistema imperiale) di spedizione 1 lb
Peso (sistema metrico) 0.67 kg
Peso (sistema metrico) di spedizione 0.7 kg