Learn More
Fisherbrand™ Mescolatore a vortice
Codice prodotto. 13214789 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Orbita:
4.2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Orbita Dimensione della confezione
13214789 4.2 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13214789
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.38€
    160.95€ / pezzi 1
    Risparmia 188.43€
    53% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Offre un'eccellente flessibilità e versatilità e fornisce la miscelazione stabile a velocità elevate. L'agitatore Vortex ZX3 Fisherbrand™ può essere collegato a più piattaforme e accessori, che possono essere montati in modo semplice e fissati saldamente con una semplice pressione.
Funzionamento universale:
  • Funzionamento a velocità variabile, controllo elettronico fino a 3000 giri/min
  • Avvio automatico in modalità intouch in o funzionamento continuo
  • Ampia scelta di accessori per l'adattamento alle provette, alle piastre e ai matracci
  • Modello di tensione/frequenza universale
Prestazioni affidabili:
  • Gli accessori vengono montati con la semplice pressione
  • Ottima resistenza della custodia in tecnopolimero alle sostanze chimiche
  • Eccellente stabilità con base in lega di zinco
  • Piedini grandi in gomma antiscivolo per restare nella posizione richiesta
  • Protezione IP 42 da particelle e liquidi
Specifica
Orbita 4.2 mm
Intervallo di velocità 0 - 3000 rpm
Requisiti elettrici 100 - 240 V, 50/60 Hz
Tensione Da 100 a 240 V
Wattage 15 w
Product Type Agitatore Vortex Advanced
Frequenza 50/60 Hz
Materiale Lega di zinco e tecnopolimero
Profondità (sistema metrico) 165 mm
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Peso (sistema metrico) 2.7 kg
Modello ZX3
Protezione IP IP42
Modalità operative Touch, Continuo