Learn More
BRAND™ Mixing Cylinder with Polypropylene Stopper
Codice prodotto. 10054080 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10054080 10 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10054080 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 33908
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.00€
    30.77€ / pezzi 2
    Risparmia 11.23€
    26% Sconto
In stock
Mixing Cylinder has a hexagonal base and includes a polypropylene plug.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • With PP stopper
  • Hexagonal base
  • Height without stopper
Note: Image is representative only. Actual volume may vary.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Classe Class B
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Include PP stopper and hexagonal base
Numero stopper NS 10/19
Stopper Material Polypropylene
Graduazioni 0.2 mL