Learn More
Buerkle™ LDPE, Mixing/Dosing Container
674.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21900" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21900" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 L
500 L
Descrizione
- Containers close completely tight
- Seamless, thick sides
- Impact-resistant and stress-free sintered
- Manufactured from LDPE
- With 0.75 in. inner thread at the container base
- Suitable for foodstuffs
Specifica
Product Type | Mixing/Dosing Container |
Dimensione chiusura | 150mm diameter |
Diametro (sistema metrico) esterno | 550 mm |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 150 mm |
Capacità (sistema metrico) | 200 L |
Materiale | LDPE |
Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for Food Contact Applications |
Altezza (sistema metrico) | 1020 mm |
Altezza (sistema metrico) con chiusura | 1020 mm |
Stile collo | Wide |