Descrizione
- Machined down end to fit 8mm bore diameter propeller
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) | 0.37 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 0.95 cm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ServoDyne Electronic Mixer |
| Product Type | Mixing Shaft |