Learn More
Mixture of (R,S)-N-Nitroso Anabasine-d4 + rac N’-Nitrosonornicotine-d4 + 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone-d4 + (S)-N-Nitroso Anatabine-d4 (0.1mg/mL in Acetonitrile), TRC
Codice prodotto. 30401720
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1x1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30401720 1x1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30401720 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCKIT18671X1ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4∣(S)-N-Nitrosoanatabine 2,4,5,6 D4∣N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4)∣N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4)
CAS 1020719-68-9∣1426174-82-4∣66148-19-4∣764661-24-7
Solvente o matrice Acetonitrile
Formula molecolare C10 2H4 H9 N3 O∣C10 2H4 H7 N3 O∣C9 2H4 H7 N3 O∣C10 2H4 H9 N3 O2
Quantità 1x1 mL
Sinonimo 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopiperidin-2-yl)pyridine, 2,3,4,6-tetradeuterio-5-[(2S)-1-nitroso-3,6-dihydro-2H-pyridin-2-yl]pyridine, 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopyrrolidin-2-yl)pyridine, N-methyl-N-[4-oxo-4-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-yl)butyl]nitrous amide
InChI Formula InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2/i3D,4D,6D,8D∣InChI=1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2/t10-/m0/s1/i3D,4D,6D,8D∣InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2/i1D,3D,5D,7D∣InChI=1S/C10H13N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8H,3,5,7H2,1H3/i2D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CCCCN2N=O)c([2H])c1[2H]∣[2H]c1nc([2H])c([C@@H]2CC=CCN2N=O)c([2H])c1[2H]∣[2H]c1nc([2H])c(C2CCCN2N=O)c([2H])c1[2H]∣[2H]c1nc([2H])c(C(=O)CCCN(C)N=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC Name 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopiperidin-2-yl)pyridine∣2,3,4,6-tetradeuterio-5-[(2S)-1-nitroso-3,6-dihydro-2H-pyridin-2-yl]pyridine∣2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopyrrolidin-2-yl)pyridine∣N-methyl-N-[4-oxo-4-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-yl)butyl]nitrous amide
Molecular Weight (g/mol) 195.25∣193.24∣181.23∣211.25
Peso formulazione 195.131∣193.1153∣181.1153∣211.1259
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4 0.1 mg/mL∣(S)-N-Nitrosoanatabine 2,4,5,6 D4 0.1 mg/mL∣N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4) 0.1 mg/mL∣N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4) 0.1mg/mL