Learn More
Mixture of (R,S)-N-Nitroso Anabasine-d4, rac N'-Nitrosonornicotine-d4, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone-d4 and (S)-N-Nitroso Anatabine-d4 (1.0mg/mL in Acetonitrile), TRC
Codice prodotto. 30401509
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30401509 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30401509 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCKIT21551X1ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4∣(S)-N-Nitrosoanatabine 2,4,5,6 D4∣N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4)∣N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4)
CAS 1020719-68-9, 1426174-82-4, 66148-19-4, 764661-24-7
Solvente o matrice Acetonitrile
Quantità 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4 1.0mg/mL∣(S)-N-Nitrosoanatabine 2,4,5,6 D4 1.0mg/mL∣N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4) 1.0mg/mL∣N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4) 1.0mg/mL