Learn More
MK 0893, MedChemExpress
Codice prodotto. 16493987
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16493987 50 mg 50mg
16460538 5 mg 5mg
16408078 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16493987 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY50663
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
MedChemExpress MK 0893 is a potent and selective glucagon receptor antagonist with an IC50 of 6.6 nM.
MK 0893 is a potent and selective glucagon receptor antagonist with an IC50 of 6.6 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico MK 0893
CAS 870823-12-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C32H27Cl2N3O4
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (56.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC(C2=NN(C(C3=CC4=C(C=C3)C=C(OC)C=C4)=C2)[C@H](C5=CC=C(C=C5)C(NCCC(O)=O)=O)C)=CC(Cl)=C1
Molecular Weight (g/mol) 588.48
Peso formulazione 588.48
Percent Purity 98.27%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only