Learn More
MK-2206 dihydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16496587
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16496587 5 mg 5mg
16460976 200 mg 200mg
16450237 50 mg 50mg
16423868 10 mg 10mg
16454896 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16496587 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10358
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress MK-2206 dihydrochloride (MK-2206 (2HCl)) is an orally active allosteric AKT inhibitor with IC50s of 5 nM, 12 nM, and 65 nM for AKT1, AKT2, and AKT3, respectively. MK-2206 dihydrochloride induces autophagy.
MK-2206 dihydrochloride (MK-2206 (2HCl)) is an orally active allosteric AKT inhibitor with IC50s of 5 nM, 12 nM, and 65 nM for AKT1, AKT2, and AKT3, respectively. MK-2206 dihydrochloride induces autophagy.
Specifica
Materiale o nome chimico MK-2206 dihydrochloride
CAS 1032350-13-2
Colore Green Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H23Cl2N5O
Quantità 5 mg
Sinonimo MK-2206 (2HCl)
Informazioni di solubilità DMSO : 16.67 mg/mL (34.70 mM; ultrasonic and warming and heat to 70°C) ∣H2O : 3.57 mg/mL (7.43 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1N2C(C3=CC(C4=CC=CC=C4)=C(N=C3C=C2)C5=CC=C(C6(N)CCC6)C=C5)=NN1.Cl.Cl
Molecular Weight (g/mol) 480.39
Peso formulazione 480.39
Percent Purity 98.89%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only