Learn More
MK-2206 Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30476188
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
1mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30476188 1 mg 1mg
30470196 50 mg 50mg
30468904 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30476188 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM4250251MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1032350-13-2
Formula molecolare C25 H21 N5 O . 2 Cl H
Molecular Weight (g/mol) 480.39
Sinonimo MK 2206 dihydrochloride
IUPAC Name 8-[4-(1-aminocyclobutyl)phenyl]-9-phenyl-2H-[1,2,4]triazolo[3,4-f][1,6]naphthyridin-3-one;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.NC1(CCC1)c2ccc(cc2)c3nc4C=CN5C(=O)NN=C5c4cc3c6ccccc6
Specifica
Materiale o nome chimico MK-2206 dihydrochloride
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C25H21N5O.2ClH/c26-25(12-4-13-25)18-9-7-17(8-10-18)22-19(16-5-2-1-3-6-16)15-20-21(27-22)11-14-30-23(20)28-29-24(30)31;;/h1-3,5-11,14-15H,4,12-13,26H2,(H,29,31);2*1H
Peso formulazione 479.128