Learn More
MK-2894 sodium salt, MedChemExpress
Codice prodotto. 16483958
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16483958 10 mg 10mg
16466677 5 mg 5mg
16440317 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16483958 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10414
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress MK-2894 sodium salt is a potent, selective, orally active and high affinity (Ki=0.56 nM) full antagonist against E prostanoid receptor 4 (EP4 receptor) (IC50=2.5 nM). MK-2894 sodium salt possesses potent anti-inflammatory activity in animal models of pain/inflammation and can be used for the research of arthritis.
MK-2894 sodium salt is a potent, selective, orally active and high affinity (Ki=0.56 nM) full antagonist against E prostanoid receptor 4 (EP4 receptor) (IC50=2.5 nM). MK-2894 sodium salt possesses potent anti-inflammatory activity in animal models of pain/inflammation and can be used for the research of arthritis.
Specifica
Materiale o nome chimico MK-2894 sodium salt
Forma fisica Solid
CAS 1006036-88-9
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H21F3NNaO3S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
SMILES O=C(O[Na])C1=CC=C(C2(NC(C3=C(C)SC(C)=C3CC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O)CC2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 495.49
Peso formulazione 495.49
Percent Purity 98.09%
Grado Research
Research purposes only